Learn More
Boekel Scientific™ Replikatoren
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10608334
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
48-poliger Replikator
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
10608334 48-poliger Replikator 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10608334
Marke: Boekel Scientific™ 140501
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spart Zeit bei der Übertragung kleiner Volumina von einer 96- oder 48-Well-Mikrotiterplatte auf eine andere
Spart Zeit bei der Übertragung kleiner Volumina von einer 96- oder 48-Well-Mikrotiterplatte auf eine andere
  • Unter anderem für die Replikation von Cosmid- und VAC-Bibliotheken (weitere Verwendungszwecke möglich)
  • Zum Zwecke der Nutzung tauchen Sie stabile, präzise ausgerichtete Stifte aus Edelstahl in eine standardmäßige 96er oder48er Mikrotiterplatte. Heben Sie den Replikator an und bewegen Sie ihn auf eine zweite Mikrotiterplatte
  • Der Replikator-Rahmen besteht aus eloxiertem Aluminium und ist mit einem komfortablen Nylongriff ausgestattet
  • Autoklavierbar oder flammensterilisierbar
  • Mit eloxiertem Aluminiumbehälter, der Reinigungspads aufnehmen kann, mit denen Ansammlungen auf Stiften entfernt werden, oder der als Vorratsbehälter für Ethanol zur Flammensterilisation dient
Bestellinformation
Abmessungen: 3L x 4.5B x 4 Zoll.H (7.6 x 11.4 x 10 cm); Stiftmaß1/16L x 1/16 Zoll. B (1.5 x 1.5 mm).
Spezifikation
Einwegprodukt Reusable
Volumen 1 μl
Diameter (English) Inside 0,06 in.
Diameter (Metric) Inside 1.5 mm
Länge (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (metrisch) 7.6 cm
Material Edelstahl
Sterilität Steril
Größe Standard
Produkttyp 48-poliger Replikator
Autoklavierbar Ja
Höhe (metrisch) 11 cm
Breite (angloamerikanisch) 4.5 Zoll
Breite (metrisch) 11 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4.5 Zoll
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kolonienhybridisierung, Antibiotika-Empfindlichkeitstests, Phagentypisierung, Transfer kleiner Inokulumvolumina von Mikrotiterplatten auf Tochterplatten oder Membranen, Replikation von YACs und Cosmidbibliotheken