Learn More
Grant Instruments™ Gestell für Siedebad
Artikelnummer. 11426397
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
105 Röhrchen mit 0,5 ml
12 x 30 mm-Röhrchen
18 x 25 mm-Röhrchen
32 x 19 mm-Röhrchen
36 x 16 mm-Röhrchen
55 x 13 mm-Röhrchen
65 Röhrchen mit 1,5 ml
84 x 10 mm-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen unitSize
11426397 36 x 16 mm-Röhrchen -
11466397 105 Röhrchen mit 0,5 ml 1 Stück
11456397 12 x 30 mm-Röhrchen 1 Stück
11476397 65 Röhrchen mit 1,5 ml 1 Stück
11416397 55 x 13 mm-Röhrchen 1 Stück
11436397 32 x 19 mm-Röhrchen 1 Stück
11446397 18 x 25 mm-Röhrchen 1 Stück
11406397 84 x 10 mm-Röhrchen 1 Stück
8 options
Artikelnummer. 11426397
Marke: Grant Instruments™ J216
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hält die Reagenzgläser aufrecht und sicher im Bad.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Grant Ungerührten Wasserbädern
  • Fasst bis 105 Röhrchen, je nach Größe
  • Doppelt geschlitzte Tabletts halten die Röhrchen sicher in Position und verhindern ein Umkippen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 36 x 16 mm-Röhrchen