Learn More
Bohlender™ BOLA™ Tri-Clamp Oliven-Adapter
Artikelnummer. 17137334
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
34 mm (1,3 in.)
50,5 mm (2 in.)
Außendurchmesser (metrisch):
10,4 mm
16 mm
Zur Verwendung mit:
10 mm-Schlauch
26 mm-Schlauch
Produkttyp:
DN 10
DN 25
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17137334
Marke: Bohlender™ D91522
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tri-Clamp Oliven-Adapter Verbindungsstück zum Übergang von Tri-Clamp.
  • Verschraubung aus PTFE zum Übergang von Tri-Clamp nach DIN 32 676 auf einen Schlauchanschluss
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 34 mm (1,3 in.)
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,4 in.
Außendurchmesser (metrisch) 10,4 mm
Zur Verwendung mit 10 mm-Schlauch
Produkttyp DN 10