Learn More
Bohlender™ BOLA™ Ex-Schutz Schläuche, antistatisch
Artikelnummer. 17117644
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0,8 mm
3 mm
4,35 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1,6 mm
4 mm
6,35 mm
Flexibility:
Biegeradius: 32 mm
Biegeradius: 40 mm
Biegeradius: 7 mm
Packungsgröße:
10 Meter
3 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Flexibility unitSize
17117644 0,8 mm 1,6 mm Biegeradius: 7 mm 10 Meter
17147644 3 mm 4 mm Biegeradius: 32 mm 10 Meter
17167644 4,35 mm 6,35 mm Biegeradius: 40 mm 3 Meter
3 options
Artikelnummer. 17117644
Marke: Bohlender™ S182710
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Farbe schwarzsehr gute elektrische Leitfähigkeit.
Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch eine spezielle „Antistatikverbindung“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlenstoffstaub (weniger als 2,5 %).
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit durch PTFE-Teile
  • Widerstand von weniger als 1.000 kOhm gemäß Richtlinie DIN EN 12115
  • Ideal für lichtempfindliche Substanzen
Spezifikation
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,03 in.
Innendurchmesser (metrisch) 0,8 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Außendurchmesser (metrisch) 1,6 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,02 in.
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Farbe Schwarz
Flexibility Biegeradius: 7 mm
Maximaler Druck 140 bar