Learn More
Bohlender™ Oliven gebogen PFA fuer GL 14 (VE=1 PCE)
Artikelnummer. 10581573
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10581573
Marke: Bohlender™ D56914
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Universelle chemische Beständigkeit und vakuumtauglich. Mit elastischer Dichtlippe und FKM-O-Ring.
  • GL 14- und GL 18-Schlauchverbinder aus PFA
  • GL 25- und GL 32-Schlauchverbinder aus PTFE
  • Mit elastischer Dichtlippe und O-Ring aus FKM
  • Erhältlich in gerader oder gebogener Ausführung
  • Für Arbeitstemperaturen bis zu max. +200 °C
  • Das durchfließende Produkt ist nur PFA oder PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform
Innendurchmesser (metrisch) 6 mm
Material PFA
Gesamtlänge (metrisch) 40 mm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Verpackungsmenge Je 1 x
Gewindegröße GL 14
Form Gebogen
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Schlauchverbinder