Learn More
Bohlender™ BOLA™ Zylinder-Magnet-Rührstäbe
Artikelnummer. 17176984
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
7 mm
20 mm
55 mm
60 mm
Durchmesser (metrisch):
2 mm
6 mm
7 mm
12 mm
Länge (angloamerikanisch):
0,28 in.
0,79 in.
2,2 in.
2,4 in.
Durchmesser (angloamerikanisch):
0,08 in.
0,24 in.
0,28 in.
0,47 in.
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
3 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Durchmesser (angloamerikanisch) unitSize
17176984 7 mm 2 mm 0,28 in. 0,08 in. 20 Stück
17106994 20 mm 6 mm 0,79 in. 0,24 in. 10 Stück
17156994 55 mm 12 mm 2,2 in. 0,47 in. 3 Stück
17166994 60 mm 7 mm 2,4 in. 0,28 in. 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17176984 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. C35005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zylinder-Magnet-Rührstäbe PTFE Überzug.
  • Standard-Magnetrührstab
  • PTFE-gekapselter Magnetkern (Alnico 5)
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,08 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rühren
Länge (angloamerikanisch) 0,28 in.
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 2 mm
Länge (metrisch) 7 mm
Form Zylinder