Learn More
Bohlender™ BOLA™-Kipperbehälter, 175 mm Höhe
Artikelnummer. 17117374
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Packungsgröße
17117374 PTFE 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17117374 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. H113816
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    329.88 €
    170.08 € / 1 Stück
    Sparen 159.80 €
    48% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dippergefäße zum Dippen oder Waschen von Feststoffen in aggressiven oder reinen Substanzen.
  • Mit Griff und Löchern in Wand und Boden
Spezifikation
Beschreibung 8 mm; Bohrungsdurchmesser
Material PTFE
Höhe (angloamerikanisch) 6,9 in.
Tiefe (angloamerikanisch) 4 in.
Tiefe (metrisch) 100 mm
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 2,2 in.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2,4 in.
Außendurchmesser (metrisch) 60 mm
Innendurchmesser (metrisch) 57 mm
Höhe (metrisch) 175 mm