Learn More
Bohlender™ BOLA™ Scheiben-Rührwellen für NW 150
Artikelnummer. p-7237721
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
Länge (angloamerikanisch):
24 in.
39 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (angloamerikanisch) unitSize
10064374 600 mm 24 in. 1 Stück
17157154 1000 mm 39 in. 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10064374
Marke: Bohlender™ C59842
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Scheiben-Rührwellen PTFE überzogene Edelstahlwelle
  • PTFE-Edelstahlschaft mit PTFE-Ummantelung
  • Scheibenförmiges Rührblatt mit sechs radialen Rührflügeln komplett aus PTFE
  • Ähnlich einer Rushton Turbine-Rührwelle
  • Universelle chemische Beständigkeit, da das Produkt nur mit PTFE in Kontakt kommt
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,4 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 10 mm
Höhe (angloamerikanisch) Sägeblatt 1,1 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) NW 150
Höhe (metrisch) Sägeblatt 28 mm
Länge (angloamerikanisch) 24 in.
Länge (metrisch) 600 mm
Radius (metrisch) 35 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,16 in.
Dicke (metrisch) 4 mm
Typ Spanndurchmesser: 8 mm
Breite (angloamerikanisch) 5,5 in.
Breite (metrisch) 140 mm
Beschichtung PTFE
Material Edelstahl