missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ BOLA™ Kanister-Verteiler
Beschreibung
- Schraubverschluss aus PE für verschiedene Kanistergewinde
- Beweglicher Körper mit GL-Gewindeanschlüssen aus PTFE
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE, Polyethylen |
| Max. Temperatur (metrisch) | 110 °C |
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 230 °F |
| Halsinnendurchmesser (metrisch) | Hälse GL 2 x 18 |
| Gewindegröße (metrisch) | S 60 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?