missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bohlender™ BOLA™ Kanister-Verteiler

Artikelnummer. 17157274
Click to view available options
Halsinnendurchmesser (metrisch):
Hälse GL 2 x 14
Hälse GL 2 x 18
Hälse GL 2 x 18/1 x 25
Hälse GL 3 x 18
Hälse GL 3 x 18/1 x 25
Gewindegröße (metrisch):
Nalge B53
Nalge B83
S 60
S 65
S 71
S 90
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17157274

Marke: Bohlender™ D76226

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Kanister-Verteiler aus PTFE mit Schraubkappe aus PE.

  • Schraubverschluss aus PE für verschiedene Kanistergewinde
  • Beweglicher Körper mit GL-Gewindeanschlüssen aus PTFE
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt

Spezifikation

Material PTFE, Polyethylen
Max. Temperatur (metrisch) 110 °C
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 230 °F
Halsinnendurchmesser (metrisch) Hälse GL 2 x 18
Gewindegröße (metrisch) S 65
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt