Learn More
Bohlender™ BOLA™ Doppeldichtungskegel für Anschlussschrauben
Artikelnummer. 17177354
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Schläuche mit Außendurchmesser 1,6 mm
Packungsgröße:
5 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit Packungsgröße
17177354 Schläuche mit Außendurchmesser 1,6 mm 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17177354 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. F 83710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.90 €
    24.69 € / 5 Stück
    Sparen 11.21 €
    31% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Doppeldichtungskegel für Anschlussschrauben
  • Doppelseitiger Dichtungskonus aus Polyether-Ether-Keton (PEEK) als Ersatzteil
  • Geeignet für Anschlussschrauben Kat. Nr. F 836-10
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anschlussschrauben Bestell- Nr. F 836-10
Zur Verwendung mit Schläuche mit Außendurchmesser 1,6 mm
Material PEEK