Learn More
Bohlender™ BOLA™ Duett-Thermofühler-Lemo Kompakt
Artikelnummer. 17127564
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
500 mm
Beschreibung:
6 mm Sondendurchmesser
8 mm Sondendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Beschreibung unitSize
17127564 400 mm 6 mm Sondendurchmesser 1 Stück
17117564 500 mm 8 mm Sondendurchmesser 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 17127564
Marke: Bohlender™ P174040
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Duett-Thermofühler-Lemo Kompakt, PTFE/EDELSTAHL
  • Zwei unabhängige Messsensoren in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr (1.4571)
  • Ringdurchmesser der Hülse: 12 mm
  • Anschluss über eine Kupplung (Typ Lemo, Buchsengröße 1, 4-adriges System), die direkt am Ende der Sonde befestigt ist
  • 2 Thermoelemente PT100 mit 2 integrierten LEMO-Anschlüssen (Buchsengröße 1)
Typische Reaktionszeiten:
  • T 50: 20 bis 24 Sekunden
  • T 90: 30 Sekunden
Spezifikation
Beschreibung 6 mm Sondendurchmesser
Material PTFE, Edelstahl
Arten von Sensoren 2 x PT100
Länge (angloamerikanisch) 16 in.
Länge (metrisch) 400 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 27 mm