Learn More
Bohlender™ BOLA™ Duett-Thermofühler-Lemo Kompakt
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
500 mm
Beschreibung:
6 mm Sondendurchmesser
8 mm Sondendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zwei unabhängige Messsensoren in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr (1.4571)
- Ringdurchmesser der Hülse: 12 mm
- Anschluss über eine Kupplung (Typ Lemo, Buchsengröße 1, 4-adriges System), die direkt am Ende der Sonde befestigt ist
- 2 Thermoelemente PT100 mit 2 integrierten LEMO-Anschlüssen (Buchsengröße 1)
Typische Reaktionszeiten:
- T 50: 20 bis 24 Sekunden
- T 90: 30 Sekunden
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 6 mm Sondendurchmesser |
| Material | PTFE, Edelstahl |
| Arten von Sensoren | 2 x PT100 |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Breite (angloamerikanisch) | 1 in. |
| Breite (metrisch) | 27 mm |