Learn More
Bohlender™ BOLA™ FEP-Schläuche, 0,79 mm dick
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,2 in.
Packungsgröße:
3 Meter
Beschreibung
- Gasdichte Schläuche
- Nicht porös
- Nahezu universelle chemische Beständigkeit
- Frei von extrahierbaren Substanzen
- Physiologisch sicher
- Nicht-klebende Oberfläche
- Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
- Flammenhemmend gemäß UL94V0
- Sauerstoffgehalt über 95
- Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,2 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 4,78 mm |
| Material | FEP |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,25 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6,35 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,79 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Flexibility | Biegeradius: 51 mm |
| Mehr anzeigen |