Learn More
Bohlender™ BOLA™ FEP-Schläuche, 1,58 mm dick
Artikelnummer. 17117624
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,13 in.
Packungsgröße:
3 Meter
Artikelnummer. 17117624
Marke: Bohlender™ S181514
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gasdichte FEP-Schläuche.
  • Gasdichte Schläuche
  • Nicht porös
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,13 in.
Innendurchmesser (metrisch) 3,175 mm
Material FEP
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,25 in.
Außendurchmesser (metrisch) 6,35 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,06 in.
Dicke (metrisch) 1,58 mm
Farbe Durchsichtig
Flexibility Biegeradius: 26 mm
Maximaler Druck 112 bar