Learn More
Bohlender™ BOLA™ Schläuche, 1 mm
Artikelnummer. 10178765
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
4,35 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
6,35 mm
14 mm
Flexibility:
Biegeradius: 16 mm
Biegeradius: 196 mm
Biegeradius: 52 mm
Maximaler Druck:
112 bar
19 bar
51 bar
Packungsgröße:
1 Meter
3 Meter
5 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Flexibility Maximaler Druck unitSize
10178765 12 mm 14 mm Biegeradius: 196 mm 19 bar 1 Meter
17107624 2 mm 4 mm Biegeradius: 16 mm 112 bar 5 Meter
17137624 4,35 mm 6,35 mm Biegeradius: 52 mm 51 bar 3 Meter
3 options
Artikelnummer. 10178765
Marke: Bohlender™ S181568
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schläuche aus FEP.
  • Gasdichte Schläuche
  • Nicht porös
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material FEP
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,55 in.
Außendurchmesser (metrisch) 14 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Farbe Durchsichtig
Flexibility Biegeradius: 196 mm
Maximaler Druck 19 bar