Learn More
Bohlender™ BOLA™ Schläuche, 1 mm
Artikelnummer. 17107624
Change view
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
2 mm
4,35 mm
12 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
6,35 mm
14 mm
Flexibility:
Biegeradius: 16 mm
Biegeradius: 196 mm
Biegeradius: 52 mm
Maximaler Druck:
112 bar
19 bar
51 bar
Packungsgröße:
1 Meter
3 Meter
5 Meter
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Flexibility Maximaler Druck unitSize
17107624 2 mm 4 mm Biegeradius: 16 mm 112 bar 5 Meter
17137624 4,35 mm 6,35 mm Biegeradius: 52 mm 51 bar 3 Meter
10178765 12 mm 14 mm Biegeradius: 196 mm 19 bar 1 Meter
3 options
Artikelnummer. 17107624
Marke: Bohlender™ S181512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schläuche aus FEP.
  • Gasdichte Schläuche
  • Nicht porös
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,08 in.
Innendurchmesser (metrisch) 2 mm
Material FEP
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,2 in.
Außendurchmesser (metrisch) 4 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,04 in.
Dicke (metrisch) 1 mm
Farbe Durchsichtig
Flexibility Biegeradius: 16 mm
Maximaler Druck 112 bar