Learn More
Bohlender™ BOLA™ Flex-Schläuche EX
Artikelnummer. 17197634
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
10 mm
Gesamtlänge (metrisch):
0,5 m
1 m
2,5 m
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Packungsgröße
17197634 4 mm 6 mm 2,5 m 1 Stück
17167634 6 mm 8 mm 0,5 m 1 Stück
17177634 8 mm 10 mm 0,5 m 1 Stück
17187634 6 mm 8 mm 1 m 1 Stück
12647566 8 mm 10 mm 2,5 m 1 Stück
17107644 6 mm 8 mm 2,5 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17197634 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S182474
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    738.15 €
    475.04 € / 1 Stück
    Sparen 263.11 €
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Flexible Schläuche mit zylindrischen Schlauchenden für eine bessere Verbindung.
  • Leitfähige Wellenschläuche
  • Kreisförmige, konzentrisch um die Längsachse angeordnete Wellen
  • Zylindrische Schlauchenden mit einer Länge von 40 mm, die bspw. direkt an Fittings, Absperrhähne oder Schlauchverbinder angeschlossen werden können
  • Bei der Verwendung von BOLA™ Laborverschraubungen EX ist die Verbindung absolut dicht und vakuumgeeignet.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 4 mm
Material PFA-EX
Außendurchmesser (metrisch) 6 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 8,2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 2,5 m
Zur Verwendung mit BOLA™ Laborverschraubungen EX
Breite (metrisch) 10 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,4 in.
Form Zylindrisch
Flexibilität 18 mm Biegeradius
Maximaler Druck 11 bar