Learn More
Bohlender™ BOLA™ Flexible Schläuche, NW 16
Artikelnummer. 17117634
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
NW 16
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
17117634 NW 16 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17117634 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S182272
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.38 €
    187.36 € / 1 Stück
    Sparen 185.02 €
    49% Rabatt
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Flexible Schläuche mit zylindrischen Schlauchenden für eine bessere Verbindung.
  • Wellenschläuche mit konzentrisch um die Längsachse angeordneten Wellen
  • Zylindrische Schlauchenden mit einer Länge von 40 mm, die bspw. direkt an Fittings, Absperrhähne oder Schlauchverbinder angeschlossen werden können
  • Zusammen mit BOLA™ Laborverschraubungen ist die Verbindung absolut dicht und vakuumgeeignet.
  • Flexibel bis hochflexibel
  • Der enge Biegeradius führt nur zu einer geringen Querschnittreduzierung
  • Nicht porös
  • Durchscheinend
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 14 mm
Material PFA
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Gesamtlänge (angloamerikanisch) 8,2 ft.
Gesamtlänge (metrisch) 2,5 m
Zur Verwendung mit BOLA™ Laborverschraubungen
Schlauchgröße NW 16
Flexibilität 28 mm Biegeradius
Maximaler Druck 2 bar