Learn More
Bohlender™ BOLA™ Gas-Verteiler
Artikelnummer. 17834034
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BOLA™ Reinigungsadapter GL 45 und Gaswäscherflaschen Vitrum GL 45 (Kat.- Nr. N 1660-14, N 1662-14, N 1662-24)
BOLA™ Reinigungsadapter GLS 80 und Gaswäscherflaschen Vitrum GL 45 (Best.- Nr. N 1660-24, N 1662-34, N 1662-44)
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 17834034
Marke: Bohlender™ N91001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gas-Verteiler für BOLA Gaswasch-Aufsätze und BOLA Gaswaschflaschen Vitrum.
  • Hergestellt aus PTFE
  • Geeignet für BOLA™ Gaswäscheradapter und Gaswäscherflaschen Vitrum GL 45
  • Kat. Nr. N 1660-14, N 1662-14, N 1662-24
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BOLA™ Reinigungsadapter GL 45 und Gaswäscherflaschen Vitrum GL 45 (Kat.- Nr. N 1660-14, N 1662-14, N 1662-24)
Material PTFE
Anzahl pro Packung 5 Packungen