Learn More
Bohlender™ BOLA™ GL-Adapter mit Schliff, GL 45
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 45
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schwarze Schraubkappe aus PPS, mit Gewinde GL 45
- Beweglicher Einsatz mit Schliff aus PTFE
- Übergang von Schliffmanschette zu Glasgewinde
- Gehäuse kann unabhängig von der Schraubkappe gedreht werden
- Der Adapter kann vollständig zusammengebaut abgenommen und an einer anderen Flasche befestigt werden, ohne die Schläuche in durcheinanderzubringen.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz |
| Konusgröße | NS 29/32 |
| Material | PPS, PTFE |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | Schliff NS 29/32 |
| Gewindegröße | GL 45 |