Learn More
Bohlender™ BOLA™ Schlauchverbindungen mit Schliff, PTFE
Click to view available options
Schlauchgröße:
10 Mm Außendurchmesser, 8.5 mm Innendurchmesser
6 mm Außendurchmesser, 5 mm Innendurchmesser
Gewindegröße:
M 14 x 2
M 14 x 2
M 18 x 2
Beschreibung:
Schliffmanschette NS 14/23
Schliffmanschette NS 29/32
Unit Size:
1 Stück
Description
- Der Anschluss besteht aus PTFE
- Für den Übergang von geschliffenen Verbindungen zu metrischen Gewinden zum Anschließen von hartwandigen Schläuchen (z. B. PTFE, PFA oder FEP)
- Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE
- Gehäuse mit Ringen und Rändelgriff zum Öffnen
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Schliffmanschette NS 29/32 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | Bohrung: 8.5 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anschließen von Rohren oder Schläuchen an Gefäße mit geschliffener Anschlussstelle |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Resistenzeigenschaften | Universelle chemische Beständigkeit |
| Schlauchgröße | 10 Mm Außendurchmesser, 8.5 mm Innendurchmesser |
| Gewindegröße | M 18 x 2 |
| Show More |