Learn More
Bohlender™ BOLA™ Laborverschraubungen EX
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 18
GL 25
Außendurchmesser (metrisch):
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schraubverschluss aus leitfähigem schwarzem PPS-EX, verstärkt mit Glasfasern
- Innenteile aus leitfähigem PTFE-EX
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PPS-EX, PTFE-EX |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,24 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 6 mm |
| Gewindegröße | GL 18 |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Schraubgelenk |