Learn More
Bohlender™ BOLA™ Deckel
Artikelnummer. 17157384
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BOLA™ Becher A136-03
BOLA™ Becher A136-04
BOLA™ Becher A136-05
Außendurchmesser (metrisch):
27 mm
35 mm
40 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
1,1 in.
1,4 in.
1,6 in.
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Zur Verwendung mit (Geräte) Außendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
17157384 BOLA™ Becher A136-03 27 mm 1,1 in. 2 Stück
17167384 BOLA™ Becher A136-04 35 mm 1,4 in. 2 Stück
17177384 BOLA™ Becher A136-05 40 mm 1,6 in. 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 17157384 missing translation for 'mfr' Bohlender™ missing translation for 'supplierNo' H92703
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.00 €
    16.04 € / 2 Stück
    Sparen 4.96 €
    23% Rabatt
Verfügbar ab: 14-08-2026
Add to basket
Add to basket
Dicht schließende Deckel aus PTFE.
  • Deckel mit Zentrierschulter
  • Geeignet für BOLA™™ Becher
Specifications
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Außendurchmesser (metrisch) 27 mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Geräte) BOLA™ Becher A136-03