Learn More
Bohlender™ BOLA™ Messzylinder
Beschreibung
- Durchscheinend und nicht porös
- Design basierend auf ISO 4788
- Mit Graduierung (nicht kalibriert), Ausguss und Verstärkungsring
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
- Der sechseckige Sockel verhindert das Wegrollen des Zylinders.
- Dauerhafte vertiefte Graduierung
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | PTFE |
| Graduierungen | 1 ml |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 1,7 oz. |
| Form | Zylinder |
| Innendurchmesser (metrisch) | 24 mm |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,94 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 6,8 in. |
| Höhe (metrisch) | 172 mm |