Learn More
Bohlender™ BOLA™ Messzylinder
Artikelnummer. 17196924
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Graduierungen:
1 ml
2 ml
2,5 mL
5 ml
Innendurchmesser (metrisch):
24 mm
30 mm
40 mm
53 mm
Höhe (metrisch):
172 mm
202 mm
268 mm
308 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17196924
Marke: Bohlender™ A16416
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Messzylinder Durchscheinend
  • Durchscheinend und nicht porös
  • Design basierend auf ISO 4788
  • Mit Graduierung (nicht kalibriert), Ausguss und Verstärkungsring
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
  • Der sechseckige Sockel verhindert das Wegrollen des Zylinders.
  • Dauerhafte vertiefte Graduierung
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PTFE
Graduierungen 2 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 3,9 in.
Form Zylinder
Innendurchmesser (metrisch) 30 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8 in.
Höhe (metrisch) 202 mm