Learn More
Bohlender™ BOLA™ Miniatur-Luer-Steckverbinder, PTFE
Artikelnummer. p-7115302
Click to view available options
Schlauchgröße:
0.8 x 1.6 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Format:
Luer-Konus mit Außengewinde
Weiblicher Luer-Konus
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10083261
Marke: Bohlender™ F71708
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese PTFE-Miniatur-Luer-Anschlüsse ermöglichen den Übergang vom Luer-Anschluss zum Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF
  • Miniatur-Luer-Verbindungsstück aus PTFE
  • Zum Übergang von Luer-Anschluss zu UNF-Innengewinde von 1/4 Zoll, 28 G.
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Beschreibung Luer-Steckverbinder mit männlichem Luer-Konus
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) Bohrung: 1.6 mm
Material PTFE
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wechsel vom Luer-Anschluss zum Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Schlauchgröße 1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Gewindegröße UNF 1/4 in. 28 G
Format Luer-Konus mit Außengewinde
Farbe Weiß
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Produkttyp Miniatur-Luer-Steckverbinder