Learn More
Bohlender™ BOLA™ Halbmond-Rührflügel
Artikelnummer. 17107134
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
8 mm
10 mm
Länge (metrisch):
65 mm
90 mm
Breite (metrisch):
18 mm
24 mm
Enthält:
Gabelschlüssel, Größe 15
Gabelschlüssel, Größe 19
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Welle Länge (metrisch) Breite (metrisch) Enthält Packungsgröße
17107134 8 mm 65 mm 18 mm Gabelschlüssel, Größe 15 1 Stück
17117134 10 mm 90 mm 24 mm Gabelschlüssel, Größe 19 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17107134 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. C44208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.70 €
    122.63 € / 1 Stück
    Sparen 90.07 €
    42% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Halbmondförmige Flügel für PTFE-ummantelte Rührwellen oder Rührwellen aus Glas oder Metall
Die massiven Rührflügel sind aus PTFE, die Klemmbefestigungen sind aus einem PTFE/PEEK-Compound gefertigt.
  • Die Rührflügel können verdrehsicher mit einer Klemmbefestigung auf die BOLA™ Rührwelle befestigt werden.
  • Ein Gabelschlüssel zur Befestigung ist im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) Welle 0,3 in.
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) BOLA Rührwellen
Höhe (angloamerikanisch) 0,1 in.
Höhe (metrisch) 3 mm
Enthält Gabelschlüssel, Größe 15
Länge (angloamerikanisch) 2,6 in.
Länge (metrisch) 65 mm
Breite (angloamerikanisch) 0,7 in.
Breite (metrisch) 18 mm
Material PTFE, PEEK