Learn More
Bohlender™ BOLA™ Halbmond-Rührblätter
Artikelnummer. 17187094
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
110 mm
125 mm
Länge (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
4,3 in.
5 in.
Kapazität (metrisch):
100 ml
2,000 mL
4,000/6,000 ml
500 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. 17187094
Marke: Bohlender™ C40209
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halbmond-Rührblätter PTFE, mit Einfachnut.
Komplett aus PTFE, mit Einfachnut.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 ml
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,4 in.
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,1 in.
Höhe (metrisch) 3 mm
Länge (angloamerikanisch) 2 in.
Länge (metrisch) 50 mm
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Breite (angloamerikanisch) 0,94 in.
Breite (metrisch) 24 mm
Material PTFE