Learn More
Bohlender™ BOLA™ Halbmond-Rührblätter
Artikelnummer. 17117104
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
75 mm
110 mm
125 mm
Länge (angloamerikanisch):
2 in.
3 in.
4,3 in.
5 in.
Kapazität (metrisch):
100 ml
2,000 mL
4,000/6,000 ml
500 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Länge (angloamerikanisch) Kapazität (metrisch) unitSize
17117104 110 mm 4,3 in. 2,000 mL 2 Stück
17187094 50 mm 2 in. 100 ml 2 Stück
17107104 75 mm 3 in. 500 ml 2 Stück
17127104 125 mm 5 in. 4,000/6,000 ml 2 Stück
4 options
Artikelnummer. 17117104
Marke: Bohlender™ C40226
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Halbmond-Rührblätter PTFE, mit Einfachnut.
Komplett aus PTFE, mit Einfachnut.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0,07 oz.
Kapazität (metrisch) 2,000 mL
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,34 in.
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Höhe (angloamerikanisch) 0,1 in.
Höhe (metrisch) 3 mm
Länge (angloamerikanisch) 4,3 in.
Länge (angloamerikanisch) Griff 4,3 in.
Länge (metrisch) 110 mm
Standard-Konusverbindung NS 29/32
Breite (angloamerikanisch) 0,9 in.
Breite (metrisch) 24 mm