Learn More
Bohlender™ BOLA™ PFA-Schläuche, 0,75 mm dick
Artikelnummer. 17127614
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,06 in.
Packungsgröße:
5 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) Packungsgröße
17127614 0,06 in. 5 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17127614 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S 181103
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.17 €
    75.73 € / 5 Meter
    Sparen 20.44 €
    21% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gasdichte PFA-Schläuche.
  • Gasdichte Schläuche
  • Nicht porös
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Mechanische Festigkeit auch bei hohen Temperaturen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,06 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,5 mm
Material PFA
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,12 in.
Außendurchmesser (metrisch) 3 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,03 in.
Dicke (metrisch) 0,75 mm
Farbe Durchsichtig
Flexibilität 12 mm Biegeradius
Maximaler Druck 140 bar