Learn More
Bohlender™ BOLA™ 3-Wege-Kugelventile mit GL-Gewinde aus PTFE
Beschreibung
Dreiwegeventil mit L-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde
- Kugelförmiger Absperrhahn für ausgezeichnete Dichtheit
- Freibewegliches Absperrventil
- Geeignet für Drücke bis max. 12 bar oder für Vakuumanwendungen
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das fließende Material ist nur gegenüber dem PTFE exponiert.
- Ideal für den Anschluss von Schläuchen oder Röhrchen mit BOLA-Schraubverbindungen für Labors
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | (L x D x H): 50 x 20 x 52 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Material | PTFE |
| Gesamtlänge (metrisch) | 50 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verbindungsschläuche für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C |
| Resistenzeigenschaften | Universelle chemische Beständigkeit |
| Schlauchgröße | (L x D x H) 50 x 20 x 52 mm |
| Gewindegröße | GL 14 |
| Mehr anzeigen |