Learn More
Bohlender™ BOLA™ 3-Wege-Kugelventile mit GL-Gewinde aus PTFE
Artikelnummer. p-7115295
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 14
GL 25
GL 32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10658641
Marke: Bohlender™ E66710
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Ventile eignen sich zum Verbinden von Schläuchen und Verteilen von Flüssigkeiten oder Gasen. Die PTFE-Kugelventile sind für die schnelle und einfache Unterbrechung des Durchflusses ausgelegt.
Dreiwegeventil mit L-förmiger Bohrung und drei Anschlüssen mit GL-Gewinde
  • Kugelförmiger Absperrhahn für ausgezeichnete Dichtheit
  • Freibewegliches Absperrventil
  • Geeignet für Drücke bis max. 12 bar oder für Vakuumanwendungen
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das fließende Material ist nur gegenüber dem PTFE exponiert.
  • Ideal für den Anschluss von Schläuchen oder Röhrchen mit BOLA-Schraubverbindungen für Labors
Compliance
FDA
Spezifikation
Beschreibung (L x D x H): 50 x 20 x 52 mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 3 mm
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 50 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verbindungsschläuche für die Verteilung von Flüssigkeiten oder Gasen
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20 °C
Resistenzeigenschaften Universelle chemische Beständigkeit
Schlauchgröße (L x D x H) 50 x 20 x 52 mm
Gewindegröße GL 14
Farbe Weiß
Maximaler Druck 12 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 200 °C
Produkttyp 3-Wege; L-förmige Bohrung