Learn More
Bohlender™ Bola™ PTFE-Zentrifugenröhrchen
Artikelnummer. 10033261
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10033261 12 mL 1 Stück
10618831 50 ml 1 Stück
2 options
Artikelnummer. 10033261
Marke: Bohlender™ A19302
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für viele verschiedene Anwendungen entwickelt. BOLA PTFE-Zentrifugenröhrchen verfügen über eine universelle chemische Beständigkeit.
  • Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden
  • Konstruktion aus PTFE
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Compliance
Alle Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, werden aus Produkten hergestellt, die den FDA-Anforderungen entsprechen. Zertifikat im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Farbe Weiß
Kapazität (metrisch) 12 mL
Material PTFE
Enthält Wanddicke: 1mm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Länge (metrisch) 100 mm
Bodenform Rund
Durchmesser (metrisch) 16 mm
Produkttyp Zentrifugenröhrchen