Learn More
Bohlender™ Bola™ PTFE-Zentrifugenröhrchen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 mL
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden
- Konstruktion aus PTFE
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Compliance
Alle Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, werden aus Produkten hergestellt, die den FDA-Anforderungen entsprechen. Zertifikat im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Farbe | Weiß |
| Kapazität (metrisch) | 50 ml |
| Material | PTFE |
| Enthält | Wanddicke: 2.5 mm |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Bodenform | Rund |
| Durchmesser (metrisch) | 34 mm |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |