Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Steuerventile
Click to view available options
Maximaler Druck:
6 bar
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gehäuse aus PTFE mit 2 Anschlüssen
- Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE zur Verbindung von Schläuchen oder Rohren
- Bohrungsdurchm. 6 mm
- Bewegungslose Abdichtung durch gasdichten Faltenbalg aus PTFE mit flachem Kegelspitze
- Keine Leckagen
- Volumenstrom kann manuell reguliert werden (ohne Regelskale)
- Geeignet für den Schalttafeleinbau
- Einfache Demontage zur Reinigung
- Universelle chemische Beständigkeit; das durchfließende Produkt kommt nur mit PTFE in Kontakt
Spezifikation
Spezifikation
| Material | PTFE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Volumenregelung |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
| Farbe | Weiß |
| Maximaler Druck | 6 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 110 °C |
| Produkttyp | Regelventil |