Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Erlenmeyerkolben
Artikelnummer. 10297591
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10297591
Marke: Bohlender™ A15102
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bietet eine hohe thermische Beständigkeit. BOLA PTFE-Erlenmeyerkolben sind ideal zum Erhitzen aggressiver Chemikalien wie Säuren oder Lösungsmittel.
  • PTFE-Erlenmeyerkolben
  • Dickwandig
  • Mit Masseverbindung
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Vakuum-geeignet
Compliance
Alle Teile, die mit Flüssigkeit in Kontakt kommen, werden aus Produkten hergestellt, die den FDA-Anforderungen entsprechen. Zertifikat im Lieferumfang enthalten.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Farbe Weiß
Beschreibung Schliffmanschette NS: 19/26
Durchmesser (metrisch) Basis 63 mm
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material PTFE (Polytetrafluoroethylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Spurenanalyse
Höhe (metrisch) 128 mm
Produkttyp Erlenmeyerkolben
Temperaturbereich (metrisch) -200 bis + 250 °C
Autoklavierbar Autoklavierbar
Bodenform Flach