Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE/FEP-Miniatur-Verteilerblöcke
Artikelnummer. 10175061
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße unitSize
10175061 Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 10175061
Marke: Bohlender™ F71212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für einfache Unterbrechung und Steuerung des Durchflusses. BOLA Miniatur-Verteilerblöcken mit universeller chemischer Beständigkeit und Druckfestigkeit bis zu 8 bar.
  • Block aus PTFE
  • Ein Einlass und vier Ausgänge mit Innengewinde UNF 1/4 Zoll 28 G
  • Erhältlich mit vier Absperrhähnen mit Absperrhahnstopfen aus FEP zur einfachen Unterbrechung und Steuerung des Durchflusses
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) Bohrung: 1.6 mm
Material PTFE, FEP
Schlauchgröße 1.6 x 3.2 mm (Innendurchmesser x Außendurchmesser)
Einlass 1 Einlassanschluss
Auslassanschluss 4 Auslassanschlüsse
Gewindegröße Innengewinde 1/4 Zoll - 28 UNF
Farbe Weiß
Produkttyp Miniatur-Verteilerblock