Learn More
Bohlender™ Bola PTFE-Rührverschlüsse aus Glas
Artikelnummer. 10751591
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10751591
Marke: Bohlender™ C42509
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Verschlüsse eignen sich für zahlreiche Rührer. Bohlender™ Bola Rührverschlüsse aus PTFE und Glas bestehen aus einer Kombination aus einem geschliffenen Borosilikatglasstück, einer inneren Wellenführung aus PTFE mit integriertem Spezialkorb sowie einem GL -Schraubverschluss aus PPS.
  • Dichtung kann bei Abnutzung ersetzt werden
  • Geeignet für Vakuum
  • Lager für Rührstäbe aus Edelstahl, Glas und für BOLA Rührstäbe
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Vakuum, Edelstahllager, Glas und BOLA-Rührwellen
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung 29/32
Temperatur (metrisch) -200 bis +250 °C
Typ Rührwerklager aus Glas
Material PTFE