Learn More
Bohlender™ Propeller, Mini, NS29/32, L=350mm, Rührwelle D=6mm
Artikelnummer. 10564123
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
350 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
10564123 350 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10564123 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. C 48212
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.59 €
    119.02 € / 1 Stück
    Sparen 164.57 €
    58% Rabatt
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) Welle 6 mm
Enthält Drei 45° Winkelschaufel
Länge (metrisch) 350 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung 29/32
Temperatur (metrisch) -200 bis +250 °C
Typ Rührwelle mit Mini Propeller
Material PTFE