Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Empfängeradapter
Click to view available options
Gewindegröße:
Seitliche Buchse: NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- PTFE-Empfängeradapter
- Geschliffener Gelenkkonus und Buchsengröße 29
- Zusätzliche Buchsengröße 19 für Vakuumabsperrhahn (BOLA Kat. Nr. B 293-02)
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Beschreibung | Konus: NS 29/32; Buchse: NS 19/26 |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Gewindegröße | Seitliche Buchse: NS 29/32 |
| Farbe | Weiß |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | Empfängeradapter |