Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Reduzierverbindungen
Artikelnummer. 10298730
Change view
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 18
GL 18
M 28 x 2; M 18 x 2
Schlauchgröße:
12 mm Außendurchmesser; 10 mm Außendurchmesser
14 mm Außendurchmesser; 10 mm Außendurchmesser
6 mm Außendurchmesser; 4 mm Außendurchmesser
8 mm Außendurchmesser; 6 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gewindegröße Schlauchgröße unitSize
10298730 M 28 x 2; M 18 x 2 12 mm Außendurchmesser; 10 mm Außendurchmesser 1 Stück
10401302 M 28 x 2; M 18 x 2 14 mm Außendurchmesser; 10 mm Außendurchmesser 1 Stück
10670172 GL 18 8 mm Außendurchmesser; 6 mm Außendurchmesser 1 Stück
10045020 GL 18 6 mm Außendurchmesser; 4 mm Außendurchmesser 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10298730
Marke: Bohlender™ D52618
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Verbinden von Schläuchen oder Rohren mit unterschiedlichen Außendurchmessern. Die PTFE-Reduzierstücke sind vakuumtauglich und bieten universelle chemische Beständigkeit.
  • Gerader PTFE-Schlauchanschluss
  • Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
  • Uppfyllande
    FDA
    Specifikationer
    Zertifizierung/Konformität FDA
    Autoklavierbar Autoklavierbar
    Material PTFE
    Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
    Schlauchgröße 12 mm Außendurchmesser; 10 mm Außendurchmesser
    Gewindegröße M 28 x 2; M 18 x 2
    Farbe Weiß
    Maximaler Druck 5 bar
    Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
    Produkttyp Gerades Schlauchverbindungsstück
    Produkttitel
    Välj ett problem
    Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.