Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Reduzierverbindungen
Click to view available options
Gewindegröße:
GL 18
GL 18
M 28 x 2; M 18 x 2
Schlauchgröße:
12 mm Außendurchmesser; 10 mm Außendurchmesser
14 mm Außendurchmesser; 10 mm Außendurchmesser
6 mm Außendurchmesser; 4 mm Außendurchmesser
8 mm Außendurchmesser; 6 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Gerader PTFE-Schlauchanschluss
- Muttern aus glasfaserverstärktem PTFE
- Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
- Das Produkt ist nur PTFE ausgesetzt
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | FDA |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | PTFE |
| Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -200 °C |
| Schlauchgröße | 12 mm Außendurchmesser; 10 mm Außendurchmesser |
| Gewindegröße | M 28 x 2; M 18 x 2 |
| Farbe | Weiß |
| Maximaler Druck | 5 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |
| Produkttyp | Gerades Schlauchverbindungsstück |