Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Stäbe
Artikelnummer. 10708822
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10708822 8 mm 1 Stück
10023561 10 mm 1 Stück
10611522 12 mm 1 Stück
10756362 20 mm 1 Stück
10040072 6 mm 1 Stück
5 options
Artikelnummer. 10708822
Marke: Bohlender™ S180008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Stangen aus reinem PTFE für die Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m. PTFE-Stangen haben eine universelle chemische Beständigkeit und sind in verschiedenen Größen erhältlich.
  • Weiße PTFE-Stangen
  • Zur Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m
  • Durchmesser und Länge sind Nennmaße und können ein Bearbeitungszumaß enthalten
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Weiterverarbeitung und Bearbeitung in Längen von bis zu 2 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Farbe Weiß
Max. Operating Temperature (Metric) -200 °C
Produkttyp PTFE-Stange