Learn More
Bohlender™ Bola PTFE-Rühr-Verschlüsse
Click to view available options
Länge (metrisch):
65mm
70mm
72mm
74mm
86mm
Durchmesser (metrisch) Welle:
6 mm
8 mm
10 mm
16 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Geschliffener Verbindungskonus aus PTFE mit Versiegelungsringen auf der Außenseite, die ein Anhaften des Verbindungsstücks vermeiden und die Glasbruchgefahr verringern
- Für Vakuum geeignet
- Universelle chemische Beständigkeit
- Temperaturbereich: -15 bis + 200 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Welle | 10 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Vakuum, Edelstahllager, Glas und BOLA-Rührwellen |
| Länge (metrisch) | 72mm |
| Menge | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung | 29/32 |
| Temperatur (metrisch) | -200 bis +250 °C |
| Typ | Rührerlager |