Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche, 0,4 mm dick
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,06 in.
Packungsgröße:
10 Meter
Beschreibung
- Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen
- Nahezu universelle chemische Beständigkeit
- Frei von extrahierbaren Substanzen
- Physiologisch sicher
- Nicht-klebende Oberfläche
- Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
- Flammenhemmend gemäß UL94V0
- Sauerstoffgehalt über 95
- Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
- Kann in EtO sterilisiert werden
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,06 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,6 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0,09 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2,4 mm |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0,02 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Flexibility | Biegeradius: 14 mm |
| Mehr anzeigen |