Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 15223179
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchgröße:
10 Mm Außendurchmesser, 7.5 mm Innendurchmesser
14 Mm Außendurchmesser, 10 mm Innendurchmesser
16 Mm Außendurchmesser, 12 mm Innendurchmesser
16 Mm Außendurchmesser, 14 mm Innendurchmesser
18 mm Außendurchmesser, 16 mm Innendurchmesser
1 Mm Außendurchmesser, .05 mm Innendurchmesser
2.5 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser
2.5 Mm Außendurchmesser, 1.9 mm Innendurchmesser
20 Mm Außendurchmesser, 18 mm Innendurchmesser
3 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser
5.0 Mm Außendurchmesser, 4.0 mm Innendurchmesser
8 Mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
10 Stück
3 Meter
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchgröße Packungsgröße
15223179 2.5 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser 10 Meter
13259662 1 Mm Außendurchmesser, .05 mm Innendurchmesser 10 Stück
15233179 2.5 Mm Außendurchmesser, 1.9 mm Innendurchmesser 10 Meter
15203189 8 Mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser 3 Meter
10279120 14 Mm Außendurchmesser, 10 mm Innendurchmesser 1 Meter
10508082 16 Mm Außendurchmesser, 12 mm Innendurchmesser 1 Meter
10065180 16 Mm Außendurchmesser, 14 mm Innendurchmesser 1 Meter
10025190 18 mm Außendurchmesser, 16 mm Innendurchmesser 1 Meter
12675660 3 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser 10 Meter
10750242 10 Mm Außendurchmesser, 7.5 mm Innendurchmesser 1 Meter
10555362 20 Mm Außendurchmesser, 18 mm Innendurchmesser -
15263179 5.0 Mm Außendurchmesser, 4.0 mm Innendurchmesser 3 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 missing translation for 'options'
Product Code. 15223179 missing translation for 'mfr' Bohlender™ missing translation for 'supplierNo' S181021
Verfügbar ab: 17-09-2026
Add to basket
Add to basket
Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen. Es zeichnet sich durch hohe Chemikalienbeständigkeit aus und hält Temperaturen von -200 °C bis +260 °C °stand. Ideal für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie.
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleiteigenschaften
  • Sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Compliance
FDA
Specifications
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 1.5 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 2.5 mm
Dicke (metrisch) 0.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Schlauchgröße 2.5 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid
Farbe Durchscheinendes Weiß
Flexibilität 12 mm Biegeradius
Maximaler Druck 186 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp Schläuche