Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche
Beschreibung
- Nahezu universelle chemische Beständigkeit
- Frei von extrahierbaren Substanzen
- Physiologisch sicher
- Nicht-klebende Oberfläche
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Sehr gute dielektrische Eigenschaften
- Flammenhemmend gemäß UL94V0
- Sauerstoffgehalt über 95
- Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
- Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Compliance
FDA
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 4.0 mm |
| Material | PTFE |
| Außendurchmesser (metrisch) | 5.0 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase |
| Schlauchgröße | 5.0 Mm Außendurchmesser, 4.0 mm Innendurchmesser |
| Sterilisationsmethode | Autoklav, Ethylenoxid |
| Flexibility | 50 mm Biegeradius |
| Produkttyp | Schläuche |