Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 10065180
Change view
Click to view available options
Schlauchgröße:
10 Mm Außendurchmesser, 7.5 mm Innendurchmesser
14 Mm Außendurchmesser, 10 mm Innendurchmesser
16 Mm Außendurchmesser, 12 mm Innendurchmesser
16 Mm Außendurchmesser, 14 mm Innendurchmesser
18 mm Außendurchmesser, 16 mm Innendurchmesser
1 Mm Außendurchmesser, .05 mm Innendurchmesser
2.5 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser
2.5 Mm Außendurchmesser, 1.9 mm Innendurchmesser
20 Mm Außendurchmesser, 18 mm Innendurchmesser
3 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser
5.0 Mm Außendurchmesser, 4.0 mm Innendurchmesser
8 Mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Meter
10 Meter
10 Stück
3 Meter
Artikelnummer. Schlauchgröße unitSize
10065180 16 Mm Außendurchmesser, 14 mm Innendurchmesser 1 Meter
15223179 2.5 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser 10 Meter
13259662 1 Mm Außendurchmesser, .05 mm Innendurchmesser 10 Stück
15233179 2.5 Mm Außendurchmesser, 1.9 mm Innendurchmesser 10 Meter
15203189 8 Mm Außendurchmesser, 8 mm Innendurchmesser 3 Meter
10279120 14 Mm Außendurchmesser, 10 mm Innendurchmesser 1 Meter
10508082 16 Mm Außendurchmesser, 12 mm Innendurchmesser 1 Meter
10025190 18 mm Außendurchmesser, 16 mm Innendurchmesser 1 Meter
12675660 3 Mm Außendurchmesser, 1.5 mm Innendurchmesser 10 Meter
10750242 10 Mm Außendurchmesser, 7.5 mm Innendurchmesser 1 Meter
10555362 20 Mm Außendurchmesser, 18 mm Innendurchmesser -
15263179 5.0 Mm Außendurchmesser, 4.0 mm Innendurchmesser 3 Meter
12 options
Artikelnummer. 10065180
Marke: Bohlender™ S181074
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durchscheinendes bis milchig-weißes Aussehen. Verfügt über eine hohe chemische Beständigkeit und hält Temperaturen von -200 bis +260 °C stand. Ideal für Anwendungen in der Flüssigkeitschromatographie.
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleiteigenschaften
  • Sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO und in Autoklaven sterilisiert werden
Compliance
FDA
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (metrisch) 14 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (metrisch) 16 mm
Dicke (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Perfekte Schlauchleitung für aggressive und reine Flüssigkeiten oder Gase
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -200 °C
Schlauchgröße 16 Mm Außendurchmesser, 14 mm Innendurchmesser
Sterilisationsmethode Autoklav, Ethylenoxid
Farbe Durchscheinend, weiß
Flexibility 256 mm
Maximaler Druck 20 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Produkttyp PTFE-Schläuche