Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE-Schläuche
Artikelnummer. 17107594
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
0,05 in.
Packungsgröße:
10 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (angloamerikanisch) unitSize
17107594 0,05 in. 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17107594 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. S181018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.75 €
    29.04 € / 10 Meter
    Sparen 7.71 €
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 08-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schläuche aus hochreinem PTFE.
  • Nahezu universelle chemische Beständigkeit
  • Frei von extrahierbaren Substanzen
  • Physiologisch sicher
  • Nicht-klebende Oberfläche
  • Sehr gute Gleit- und dielektrische Eigenschaften
  • Flammenhemmend gemäß UL94V0
  • Sauerstoffgehalt über 95
  • Beständig gegen Strahlung und Wettereinflüsse
  • Kann in EtO sterilisiert werden
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Innendurchmesser (angloamerikanisch) 0,05 in.
Innendurchmesser (metrisch) 1,2 mm
Material PTFE
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 0,07 in.
Außendurchmesser (metrisch) 1,8 mm
Dicke (angloamerikanisch) 0,012 in.
Dicke (metrisch) 0,3 mm
Farbe Durchscheinend bis milchiges Weiß
Flexibilität 8 mm Biegeradius
Maximaler Druck 70 bar